Learn More
Ansell K200BR Heavy Duty Latex-Coated Industrial Gloves
Artikelnummer. 16885290 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Exzellenter Nass- und Trockengriff
  • Nahtlose Handschuhe aus Polybaumwolle sind flexibel und bequem.
  • Latexbeschichtung für verbesserte Griffsicherheit bei nassen oder trockenen Bedingungen.
  • Die Handfläche & ist mit einem vollumfänglich mit Daumen-beschichteten Crinkle-Finish versehen.
  • Der offene Handrücken reduziert übermäßige Schweißbildung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Latex
Farbe Rot
Cut Resistance Rating ANSI A2
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Hand Spezifisch
Material Polycotton
Größe 9
Norm EN 388 3241
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie K200BR
Mehr anzeigen Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis