Learn More
Cole-Parmer™ John Guest™ Reduzierverbindungen
Bequeme Schnellkupplung für eine Vielzahl von Rohrmaterialien, einschließlich Weichmetallen
Marke: Cole-Parmer™ 34006-25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht den Anforderungen der NSF und FDA für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung.
- Eine einzelne Armatur ermöglicht ein sicheres Verbinden und schnelles Trennen.
- Es müssen keine zwei Anschlusshälften erworben werden.
- Einfach den Schlauch über den O-Ring bis zum inneren Schlauchanschlag schieben.
- Die Stahlzähne an Klemmhülse halten den Schlauch fest und sorgen für eine auslaufsichere Verbindung.
- Zum Trennen die Klemmhülse gegen das Anschlussgehäuse drücken, um die Stahlzähne zu lösen. Der Schlauch wird nach rechts herausgezogen.
- Die Anschlüsse eignen sich für halbstarre Kunststoffschläuche (Polypropylen, Polyethylen, Nylon) und weiche Metallschläuche (Messing, Kupfer, Weichstahl).
- Für den Anschluss von flexiblen Schläuchen aus Materialien wie Tygon oder Silikon bestellen Sie Weichschlauchhalterungen.
Spezifikation
Steckanschluss | |
Acetal | |
Luft: -25 °C, Wasser: 0 °C | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
30 bis 762 mmHg | |
Luft: 75 °C, Wasser: 60 °C |
Autoklavierbar | |
Luft: -14 °F, Wasser: 33 °F | |
3/8 Zoll Außendurchmesser auf 1/4 Zoll Außendurchmesser | |
150 psi für Luft, 250 psi für Wasser | |
Luft: 167 °F, Wasser: 140 °F | |
Reduzierverbindungsstück, 3/8 Zoll AD bis 1/4 Zoll AD, Azetal, 10/Packung |