Learn More
JNK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.75 CHF - 386.68 CHF
Spezifikation
Antigen | JNK2 |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16836425
|
Proteintech
51153-1-AP-20UL |
20 μL |
136.75 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16826425
|
Proteintech
51153-1-AP-150UL |
150 μL |
386.68 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
C-Jun N-terminal Kinase (JNK) is also known as Mitogen-activated protein kinase (MAPK8). It belongs to the MAPK superfamily of stress-activated protein kinases. MAPKs are Serine-threonine protein kinases that are activated in response to a variety of extracellular stimuli, and mediate signal transduction from the cell surface to the nucleus. JNK is involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. JNK pathways are activated by stress and inflammatory signals. JNK is expressed as ten different isoforms due to differential mRNA splicing. The predomit forms are JNK1 and JNK2.Spezifikation
JNK2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Non-human Primate, Human, Rat | |
P45984, P49186, Q9WTU6 | |
26420, 50658, 5601 | |
JNK2 Fusion Protein Ag1442 | |
Primary | |
-20°C | |
MAPK9 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
c Jun N terminal kinase 2, JNK 55, JNK2, JNK2A, JNK2ALPHA, JNK2B, JNK2BETA, MAP kinase 9, MAPK 9, MAPK9, p54a, p54aSAPK, PRKM9, SAPK | |
Mapk9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |