Learn More
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid (IPTG) (dioxanfrei), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
Beschreibung
Bioreagenzien
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside |
Namenshinweis | Dioxane-free |
Schmelzpunkt | 110° to 115°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5 bis 7 |
Prozentgehaltsbereich | ≥99 % (by TLC) |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 100 g |
Merck Index | 15, 5126 |
Spezifische Drehung | -28.5 to -34.5° (+ or −) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.