Learn More
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid, > 99 %, MP Biomedicals
Reagenz für die Molekularbiologie. Zellkulturmedien-Komponente für die Verwendung in der Molekulargenetik. β-Galactosid-Induktor
Marke: MP Biomedicals 0219402983
Menge | 250 mg |
---|
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
367-93-1 | |
238.30 | |
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N | |
656894 | |
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
C9H18O5S | |
MFCD00063273 | |
Isopropyl-Beta-d-Thiogalactopyranosid, Isopropyl-Beta-d-Thiogalactosid, Isopropyl-Thiogalactosid, Isopropyl Beta-d-Thiogalactopyranosid, Isopropyl Beta-d-Thiogalactosid, Isopropyl Beta-d-1-Thiogalactopyranosid, 2r,3r,4s,5r,6s-2-Hydroxymethyl-6-Isopropylthiotetrahydro-2h-Pyran-3,4,5-triol, Isopropyl 1-Beta-d-Thiogalactosid, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside | |
CHEBI:61448 |
Spezifikation
Isopropyl β-D-Thiogalactopyranosid | |
> 99 % | |
MFCD00063273 | |
Isopropyl-Beta-d-Thiogalactopyranosid, Isopropyl-Beta-d-Thiogalactosid, Isopropyl-Thiogalactosid, Isopropyl Beta-d-Thiogalactopyranosid, Isopropyl Beta-d-Thiogalactosid, Isopropyl Beta-d-1-Thiogalactopyranosid, 2r,3r,4s,5r,6s-2-Hydroxymethyl-6-Isopropylthiotetrahydro-2h-Pyran-3,4,5-triol, Isopropyl 1-Beta-d-Thiogalactosid, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside | |
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | |
238.30 | |
CHEBI:61448 |
367-93-1 | |
C9H18O5S | |
250 mg | |
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N | |
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol | |
656894 | |
238.3 |
Safety and Handling
- Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, molecular biology reagent
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl-lactopyranoside
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.