Learn More
Isopropylalkohol, entspricht mehreren Pharmakopöen, USP., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15598504 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
missing translation for 'unitSize'
4 Liter
500 Milliliter
Chemical Identifiers
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Isopropylalkohol
Menge 4 l
Flammpunkt 12.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 0.79 kg
Formelmasse 60.1
Güte Multi-Kompendium/USP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.