Learn More
Iridiumpulver, -22 mesh, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Iridium powder |
Color | Grau |
Forma física | Pulver |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (Metallbasis) |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Grado | Premion™ |