Learn More
Iridium(IV)-bromid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ir 37.1 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308298
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
CAS: 7789-64-2 | Br4Ir | 511.833 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-64-2
Fórmula molecular Br4Ir
Peso molecular (g/mol) 511.833
Número MDL MFCD00049467
Clave InChI IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin
PubChem CID 14029372
Nombre IUPAC Iridiumtetrabromid
SMILES Br[Ir](Br)(Br)Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Iridium(IV) bromide
Punto de fusión (decomposition)
Forma física Kristallin
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (Metallbasis)
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.84
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 37.1% min.
Olor Acrid