Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Prüfdaten (1 Temperaturwert), für Ich750
Enthält eine Temperaturverteilungsuntersuchung für einen frei wählbaren Temperaturwert.
Marke: Memmert™ ICH750D00127
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- IQ/OQ-Dokument mit Werkstestdaten für Kammer
- 9 Messpunkte (Größe 30), 27 Messpunkte (Größen 55 bis 1060) nach DIN 12880:2007-05 (weitere Temperaturwerte auf Anfrage), PQ-Prüfliste zur Unterstützung der Validierung durch den Kunden
Spezifikation
IQ/OQ-Dokumentation |