Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Prüfdaten (Temperatur- und Feuchtigkeitswert), für Ich750
Enthält eine Temperaturverteilungsuntersuchung für einen frei wählbaren Temperatur- und Feuchtigkeitswert.
Marke: Memmert™ ICH750D00136
Includes:
Betriebstestdaten, Temperaturverteilungsübersicht
Beschreibung
- IQ/OQ-Dokument mit Werkstestdaten für Kammer
- 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05, PQ-Prüfliste zur Unterstützung der Validierung durch den Kunden (Modelle HPP und ICH)
Spezifikation
Konstante Klimakammer, Modelle110, 260, 750 | |
IQ/OQ-Dokumentation | |
Ein frei wählbarer Temperatur- und Feuchtigkeitswert für 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05 |