Learn More
Jodmethan-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99+ At.-% D, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 865-50-9 | CH3I | 144.96 g/mol
73.87 CHF - 221.10 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 865-50-9 |
---|---|
Summenformel | CH3I |
Molekulargewicht (g/mol) | 144.96 |
MDL-Nummer | MFCD00001074 |
InChI-Schlüssel | INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N |
Synonym | iodomethane-d3, iodo 2h3 methane, trideuterio iodo methane, iodo 2 h? methane, methyl-d3 iodide, trideuteromethyl iodide, iodomethane-12c,d3, methyl-12c,d3 iodide, iodoethane-d5 ethyliodid-d5, methyl iodide d3 stored over copper |
PubChem CID | 2723978 |
IUPAC-Name | Trideuterio(iodo)methan |
SMILES | [2H]C([2H])([2H])I |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10780871
|
Thermo Scientific Acros
174950050 |
5g | Glasflasche |
73.87 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10790871
|
Thermo Scientific Acros
174950250 |
25 g | Glasflasche |
221.10 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-SpektroskopieChemische Identifikatoren
865-50-9 | |
144.96 | |
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N | |
2723978 | |
[2H]C([2H])([2H])I |
CH3I | |
MFCD00001074 | |
iodomethane-d3, iodo 2h3 methane, trideuterio iodo methane, iodo 2 h? methane, methyl-d3 iodide, trideuteromethyl iodide, iodomethane-12c,d3, methyl-12c,d3 iodide, iodoethane-d5 ethyliodid-d5, methyl iodide d3 stored over copper | |
Trideuterio(iodo)methan |
Spezifikation
Iodomethane-d3 | |
Farblos | |
2,3290g/mL | |
1.5262 | |
865-50-9 | |
CH3I | |
MFCD00001074 | |
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N | |
Trideuterio(iodo)methan | |
2723978 | |
NMR |
Flüssig | |
99+ atom % D | |
Min. 99,0% | |
Max. 0,05% (coulometrisch) | |
42.0°C | |
CD3I | |
iodomethane-d3, iodo 2h3 methane, trideuterio iodo methane, iodo 2 h? methane, methyl-d3 iodide, trideuteromethyl iodide, iodomethane-12c,d3, methyl-12c,d3 iodide, iodoethane-d5 ethyliodid-d5, methyl iodide d3 stored over copper | |
[2H]C([2H])([2H])I | |
144.96 | |
144.96 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Lebensgefahr bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Use personal protective equipment as required.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 212-744-5
- Iodomethane-d3
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.