Learn More
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler
Diese Rollgestelle eignen sich für den Einsatz in Smeg™ Geschirrspülern. Smeg Wagen für Laborspülmaschinen sind in verschiedenen Konfigurationen passend für die verschiedensten Anwendungen lieferbar.
Marke:  Smeg™ LM20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11955614
  • 1675.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Add to basket
Description
Description
  • Zum Gebrauch mit Smeg Glasartikelscheiben
  • Lieferbar mit einer, zwei und gemischten Sprüh-/Injektionsstufen
  • Zum Reinigen und Desinfizieren unterschiedlichster Laborartikel
Specifications
Specifications
Edelstahl
20 Artikel
Spritzwagen mit einer Sprüh-/Injektionsstufe
Laborglasspüler
Je 1
Spritzwagen
20-Positionen- Universalkolbenwaschwagen aus Edelstahl mit 20 Hähnen
Waschen von Enghalsgläsern bis 19,7 Zoll/ 500 mm Höhe kann gleichzeitig erfolgen
20 Hähne, ohne Trocknungssystemverbindung
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers