Learn More
Indium(III)-iodid, rot bis gelb, kristallin, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13510-35-5 | I3In | 495.531 g/mol
113.00 CHF - 985.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13510-35-5 |
---|---|
Fórmula molecular | I3In |
Peso molecular (g/mol) | 495.531 |
Número MDL | MFCD00016151 |
Clave InChI | RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
PubChem CID | 83539 |
Nombre IUPAC | Triiodindigan |
SMILES | [In](I)(I)I |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11371918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011854.04 |
2 g |
113.00 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11391918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011854.09 |
10 g |
379.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11381918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011854.18 |
50 g |
985.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Indium(III) iodide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13510-35-5 | |
495.531 | |
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K | |
83539 | |
[In](I)(I)I |
I3In | |
MFCD00016151 | |
indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
Triiodindigan |
Spezifikation
Indium(III) iodide | |
13510-35-5 | |
Kristallin | |
I3In | |
indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K | |
Triiodindigan | |
83539 | |
Hygroskopisch |
210°C | |
Rot bis gelb | |
99.994% (Metals basis) | |
MFCD00016151 | |
Soluble in water. | |
[In](I)(I)I | |
495.531 | |
495.53 | |
4.69 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P261-P264b-P271-P272-P280-P281-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
Gehäuse H315-H317-H319-H334-H335-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 236-839-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen