Learn More
importin alpha 5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | importin alpha 5 |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16858184
|
Proteintech
18137-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16848184
|
Proteintech
18137-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The import of proteins into the nucleus is a process that involves at least 2 steps. The first is an energy-independent docking of the protein to the nuclear envelope and the second is an energy-dependent translocation through the nuclear pore complex. Imported proteins require a nuclear localization sequence (NLS) which generally consists of a short region of basic amino acids or 2 such regions spaced about 10 amino acids apart. Proteins involved in the first step of nuclear import have been identified in different systems. These include the Xenopus protein importin and its yeast homolog, SRP1 (a suppressor of certain temperature sensitive mutations of RNA polymerase I in Saccharomyces cerevisiae), which bind to the NLS. KPNA2 protein interacts with the NLSs of DNA helicase Q1 and SV40 T antigen and may be involved in the nuclear transport of proteins. KPNA2 also may play a role in V(D)J recombination.Spezifikation
importin alpha 5 | |
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P52294, P83953, Q60960 | |
16646, 288064, 3836 | |
importin alpha5 Fusion Protein Ag12751 | |
Primary | |
-20°C | |
KPNA1 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
IMA5, Importin alpha 5, Importin subunit alpha 1, IPOA5, Karyopherin subunit alpha 1, KPNA1, Nucleoprotein interactor 1, RAG cohort protein 2, RCH2, SRP1, SRP1 beta | |
Kpna1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |