Learn More
Iminostilben, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469237
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 256-96-2 | C14H11N | 193.249 g/mol
Iminostilbene has good antioxidant effects. N-acetyl iminostilbene was synthesized by incubating iminostilbene (2.0020 g, 10.360 mmol) with acetic anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iminostilben hat gute antioxidative Effekte. N-Acetyliminostilben wurde synthetisiert, indem Iminostilben (2.0020 g, 10.360 mmol) mit Essiganhydrid inkubiert wurde.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat (25 mg/ml), Wasser (teilweise), Dioxan, Chloroform und DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 256-96-2
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.249
MDL-Nummer MFCD00005071
InChI-Schlüssel LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
PubChem CID 9212
ChEBI CHEBI:47802
IUPAC-Name 11H-Benzo[b][1]Benzazepin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iminostilbene
Schmelzpunkt 197°C to 199°C
Menge 100 g
Beilstein 1343358
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate (25mg/ml),water (partly),dioxane,chloroform,and DMSO.
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 97%