Learn More
MF 2.0 Sieb, Lochgröße=2,0m für Mikrofeinmühle
Marke: IKA 0002939400
353.91 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Siebe mit definierter Lochweite sind austauschbar
- Schneidmahlkopf MF 10.1: Zur Zerkleinerung von faserigen Stoffen wie Papier und Pflanzenmaterial, aber auch für Kunststoff u.a. Material mit geringem spezifischem Gewicht. Umfangsgeschwindigkeit 22,5 m/s.Prallmahlkopf MF 10.2: Zur Zerkleinerung von spröden, harten Materialien wie Mineralien, Baustoffe bis Mohshärte 6. Umfangsgeschwindigkeit 31,4 m/s.
- Typ: Sieb MF 2.0
- φ: 2,0mm
Spezifikation
Je 1 | |
Sieb | |
No. 10 | |
Edelstahl |
2,0 mm | |
Edelstahl | |
10 Mesh | |
10 |