Learn More
IFNAR2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10522-1-AP-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16806963
  • 385.92 CHF / 150 Mikroliter
Lager vorrätig
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The type I interferons, IFN-alpha and IFN-beta, are a group of structurally and functionally related proteins that are induced by either viruses or double-stranded RNA and are defined by their ability to confer an antiviral state in cells. IFN-alpha and IFN-beta appear to compete with one another for binding to a common cell surface receptor, while immune IFN (IFN-gamma) binds to a distinct receptor. This distinct receptor, IFN-alphaR, is only weakly responsive to type I interferons, in contrast to IFN-alpha/betaR, which binds to and responds effectively to IFN-beta and to several of the IFN-alpha subtypes. IFN-alpha/betaR is expressed as two alternatively spliced transcripts, designated IFN-alpha/betaRalpha (IFN-alpha/betaR1) and IFN-alpha/betaRbeta (IFN-alpha/betaR2), both of which are involved in signal transduction and ligand binding.
Spécification
Spécification
IFNAR2
Polyclonal
Unconjugated
IFNAR2
IFN alpha REC, IFN alpha/beta receptor 2, IFN R, IFN R 2, IFNABR, IFNAR2, IFNARB, Type I interferon receptor 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
3455
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P48551
IFNAR2
IFNAR2 Fusion Protein Ag0191
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
IFNAR2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis