Learn More
ICAM-1 Mouse anti-Human, Clone: 2F9A8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène ICAM-1
Clone 2F9A8
Concentration 0.7 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16807385
Afficher les documents
Proteintech
60299-1-IG-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
16897375
Afficher les documents
Proteintech
60299-1-IG-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1, CD54) is an integral membrane protein, a member of the immunoglobulin superfamily, and a ligand for lymphocyte function-associated (LFA) antigens, a beta 2 leukocyte integrin. The normal function of human ICAM-1 is to provide adhesion between endothelial cells and leukocytes after injury or stress. ICAM-1 binds to leukocyte function-associated antigen (LFA-1) or macrophage-1 antigen (Mac-1). It is found on leukocytes, fibroblasts, epithelial cells and endothelial cells and its expression is regulated by inflammatory cytokines. ICAM-1 has a tissue distribution similar to that of the major histocompatibility complex class II antigens and is likely to play a role in inflammatory responses.
Spécification
Spécification
ICAM-1
0.7 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BB2, CD54, ICAM 1, ICAM1, ICAM-1, P3.58
ICAM1
IgG2b
Protein A
Antibody
2F9A8
Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
P05362
3383
ICAM-1 Fusion Protein Ag8309
Primary
-20°C
ICAM1
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis