Learn More
Ibuprofen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964991 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Gramm
Ibuprofen, 2-4-Isobutylphenylpropansäure, CAS-Nr. 15687-27-1, ist eine Laborform des rezeptfreien nichtsteroidalen Antirheumatikums (NSAR).
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Ibuprofen (2-4-Isobutylphenylpropansäure) ist ein häufig verwendetes NSAR, das die Freisetzung von Pyrogen und Entzündungen verringert
  • Ibuprofen ist eine racemische Mischung, die aus einem R-Enantiomer und einem S-Enantiomer besteht; das S-Enantiomer gilt als stärker wirkendes Mittel
  • Es ist ein Derivat der Propionsäure, einer kurzkettigen gesättigten Fettsäure, die an Ethan gebunden ist
  • Ibuprofen hemmt Cyclooxygenasen und reduziert die Prostaglandin-Bildung und hemmt dadurch Fieber und Schmerzen
Anwendungen
  • Ibuprofen reduziert lokale und systemische Entzündungen; es eignet sich für die Verwendung in vitro oder in vivo zur Untersuchung spezifischer oder breiter Mechanismen
  • Für empfindliche biochemische Anwendungen wie HPLC vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15687-27-1
Summenformel C13H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.29
MDL-Nummer MFCD00010393
InChI-Schlüssel HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
IUPAC-Name 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ibuprofen
Schmelzpunkt 75.0°C to 78.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 157.0°C (4.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2C6H4CH(CH3)COOH
Menge 50 g
Merck Index 15,4919
Synonym ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Formelmasse 206.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ibuprofen
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.