Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Spezifische, getestete und geprüfte C18 Säulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
Länge (metrisch) | 250 mm |
Partikelgröße | 3 μm |
pH | 1 bis 9 |
Porengröße | 190 Å |
Oberfläche | 200 m²/g |
USP-Typ | Gehäuse L1 |
Stationäre Phase | C18 |
Verpackungsmaterial | Silika |