Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Hochwertige, hochreine Silika Säulen
Marke: Thermo Scientific™ 22103-151030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Highly characterized, tested and validated C18 columns
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
1 mm | |
3 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
150 mm | |
1 bis 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13% | |
Ja |