Learn More
Ansell™ Hynit™ Leichte blaue Handschuhe der Serie 32-800 aus Nitril
Die spezielle Nitrilformulierung vereint ausgezeichnete Abriebfestigkeit mit bemerkenswerter Flexibilität. Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab.
Marke: Ansell™ 32800090
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Nitrilbeschichtung
- Polyester/Baumwolleinlage
- Blau
Spezifikation
Nitril | |
Nitril | |
Leichte Handschuhe | |
32-800 | |
Interlock-Strickpolyesterbaumwolle | |
Hervorragende Beständigkeit gegen Laufmaschen, Durchstich, Abrieb und Schnitte |
CE-Kennzeichnung, ANSI, EN 388 : 3111 | |
Nitril | |
9 | |
Sicherheit | |
Handfläche vollständig beschichtet | |
32-800 |