Learn More
Ansell™ Hylite™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 47-409 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
Ideal für Montage, Inspektion, Leichtindustrie, Materialhandhabung, Versand und Wareneingang, Wartungs- und Blecharbeiten.
- Natürliche Handform – leichter über längere Zeiträume zu tragen.
- Silikonfrei.
- Gewährleistet die Sauberkeit von Blechen – wichtig in Stahlindustrie und Maschinenbau.
- Futter aus Interlock-Baumwolle und Strickbündchen für guten Tragekomfort.
- Nitrilbeschichtete Handfläche für außergewöhnliche Schnittbeständigkeit
- Beständigkeit gegen Löcher und Abrieb
- Bieten Flexibilität und Fingerfertigkeit.
- Maschinenwaschbar; kann wiederholt gewaschen werden, ohne dass das Material steif und unangenehm wird.
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, ANSI, KATEGORIE II EN 388:3111 |
Stulpenmaterial | Nitril |
Coating Material | Nitril |
Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
Größe | 9 |
Modell | 47-409 |
Art der Handschuhstulpe | Gold Sicherheit |
Auskleidung | Interlock-Baumwolle |
Handflächentyp | Handfläche vollständig beschichtet |