Learn More
Ansell HyFlex™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 47-400 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- ActivArmr™ Handschuhe bieten ein Interlock-Strickfutter, eine großzügige Größenanpassung und konturierte Designs für verbesserten Komfort
- Die spezielle Nitrilformulierung bietet eine hervorragende Kombination aus Flexibilität, mechanischer Beständigkeit und Ölabweisung
- Die natürliche Handform ist leichter über längere Zeiträume zu tragen
- Handschuhe gewährleisten die Sauberkeit von Blechen in der Stahl- und Motorenindustrie
- Silikonfrei
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Cut-and-Sewn-Aufbau |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blau, Naturfarben |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spezifisch |
Material | Baumwolle |
Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
Größe | 8 |