Learn More
Ansell HyFlex™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 47-400 aus Nitril
Artikelnummer. 12630902 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Die spezielle Nitrilformulierung gewährleistet Flexibilität, mechanische Festigkeit und ölabweisende Eigenschaften.
  • ActivArmr™ Handschuhe bieten ein Interlock-Strickfutter, eine großzügige Größenanpassung und konturierte Designs für verbesserten Komfort
  • Die spezielle Nitrilformulierung bietet eine hervorragende Kombination aus Flexibilität, mechanischer Beständigkeit und Ölabweisung
  • Die natürliche Handform ist leichter über längere Zeiträume zu tragen
  • Handschuhe gewährleisten die Sauberkeit von Blechen in der Stahl- und Motorenindustrie
  • Silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Cut-and-Sewn-Aufbau
Coating Material Nitril
Farbe Blau, Naturfarben
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Spezifisch
Material Baumwolle
Produkttyp Tauchbeschichtete Handschuhe
Größe 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen und Metallverarbeitung
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Serie 47-400