Learn More
Ansell™ HyFlex™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 11-920 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Patentierte Ansell Grip Technologie™.
- Mikroskopische Kanäle in der Handschuhbeschichtung leiten das Öl an, um einen sicheren Kontakt zwischen Handschuh und Oberfläche zu gewährleisten.
- Gestrickte Konstruktion
- Einlage aus Nylon
- Nitrilbeschichtung
- Handflächenbeschichtung
- Strickbündchen
- Blau
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Zertifizierung/Konformität | ANSI EN, 388:3131 |
Stulpenmaterial | Nitril |
Coating Material | Nitril |
Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
Größe | 6 |
Modell | 11-920 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidung | Nylon |
Handflächentyp | Handfläche beschichtet |