Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-638 Serie mittelschwere Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, grau
Die Garnstruktur enthält eine optimale HPPE-Rate. Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht.
Marke: Ansell Edmont™ 11638090
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
- Die spezielle Formulierung der Polyurethan-Tauchbeschichtung sorgt für einen sicheren Griff bei trockenen oder leicht öligen Teilen.
- Die PU-Formulierung erhöht auch die Abriebfestigkeit auf der Arbeitsoberfläche der Handschuhe’.
- Mit hoher Schnittfestigkeit
- Gestrickter Aufbau
Spezifikation
Polyurethan | |
Polyurethan | |
9 | |
Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser | |
Handfläche beschichtet | |
Wirksamer Schnittschutz |
CE-Kennzeichnung, Norm der KATEGORIE II EN 388:4443 | |
Mittelschwere Handschuhe | |
Langer Strickbund | |
Nylon/Lycra™/Dyneema™/Baumwolle/Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser | |
144 Paar |