Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-638 Serie mittelschwere Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, grau
Die Garnstruktur enthält eine optimale HPPE-Rate. Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht.
Marke:  Ansell Edmont™ 11638080
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12680752
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
  • Die spezielle Formulierung der Polyurethan-Tauchbeschichtung sorgt für einen sicheren Griff bei trockenen oder leicht öligen Teilen.
  • Die PU-Formulierung erhöht auch die Abriebfestigkeit auf der Arbeitsoberfläche der Handschuhe’.
  • Mit hoher Schnittfestigkeit
  • Gestrickter Aufbau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyurethan
Polyurethan
8
Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser
Handfläche beschichtet
Wirksamer Schnittschutz
CE-Kennzeichnung, Norm der KATEGORIE II EN 388:4443
Mittelschwere Handschuhe
Langer Strickbund
Nylon/Lycra™/Dyneema™/Baumwolle/Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser
144 Paar