Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-630 Serie Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, mittelgroß, grau
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
- Die spezielle Formulierung der Polyurethan-Tauchbeschichtung sorgt für einen sicheren Griff bei trockenen oder leicht öligen Teilen.
- Die PU-Formulierung erhöht auch die Abriebfestigkeit auf der Arbeitsoberfläche der Handschuhe’.
- Mit hoher Schnittfestigkeit
- Gestrickter Aufbau
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Polyurethan |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, Norm der KATEGORIE II EN 388:4443 |
Stulpenmaterial | Polyurethan |
Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
Größe | 8 |
Art der Handschuhstulpe | Strickbund |
Auskleidungsmaterial | Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser |
Auskleidung | Nylon/Lycra™/Dyneema™/Baumwolle/Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser |
Handflächentyp | Handfläche beschichtet |
Menge | 144 Paar |