Learn More
Ansell HyFlex™ 11-627 Serie mittelschwere Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, grau
Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht. Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
Marke: Ansell 11627070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Die spezielle Formulierung der Polyurethanbeschichtung verleiht den Handschuhen Flexibilität und Passform sowie sicheren Halt auf trockenen bis leicht öligen Teilen für die sichere Handhabung in unterschiedlichen Umgebungen.
- Einzigartige Kombination aus Dyneema™, Nylon, Lycra™ und Glasfasern
- Die ultrastarken Fasern bieten extreme Beständigkeit gegen Schnitte und Grate.
- Bietet die perfekte Balance aus Komfort und sicherer Handhabung mit hervorragender Schnittfestigkeit.
- Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht.
- Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
Anwendungen:
- Zusammenbau und Montage von Komponenten
- Zusammenbau und Inspektion von Komponenten
- Schneiden von Glas, Blech und Paneelen
- Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
- Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten
- Handhabung von grob bearbeiteten Metallteilen
- Kommissionierung, Befestigung von Teilen
- Press-Spritzguss
Spezifikation
ANSI 5 | |
Gestrickt | |
Grau | |
Lycra | |
7 | |
Kunststoffspritzen und -formen, Glashandhabung, Blechmontage (auch bei leichter Ölung), Handhabung scharfer Kleinteile | |
Rot | |
11-627 7 205687 | |
7,6 in. |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Polyurethan | |
ANSI A2 | |
Schnittfeste Handschuhe | |
EN 388:4342, EN 388:4342B | |
Gestrickt | |
Lycra™, Nylon, Dyneema™ | |
HyFlex™ 11-627 | |
19.5 cm |