Learn More
Ansell HyFlex™ 11-627 Serie mittelschwere Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, grau
Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht. Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
Marke: Ansell 11627060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Industrial cut-resistant gloves
- Special formulation of polyurethane coating provides flexibility and fit
- Secure grip on dry to slightly oily pieces for secure handling in wide range of environments
- Unique combination of Dyneema™, Nylon, Lycra™, and fiber glass
- Ultra strong fibers provide resistance to cuts and burrs
- For safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces
Applications:
- Assembling and mounting components
- Assembly & inspection of components
- Cutting glasses, sheets, panels
- Handling materials with sharp or rough edges
- Handling parts with sharp, rough edges
- Handling rough machined metal parts
- Picking, fastening components
- Press injection molding
Spezifikation
ANSI 5 | |
Gestrickt | |
Grau | |
Lycra | |
6 | |
Handling parts with sharp and rough edges, assembly and inspection, press injection molding, cutting glass, sheets and panels | |
Violett | |
11-627 6 205686 | |
7,6 in. |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Polyurethan | |
ANSI A2 | |
Schnittfeste Handschuhe | |
EN 388:4342, EN 388:4342B | |
Gestrickt | |
Lycra™, Nylon, Dyneema™ | |
HyFlex™ 11-627 | |
19.5 cm |