Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ Mittelschwere weiße Handschuhe der Serie 11-625 aus Polyurethan
Bieten eine perfekte Balance aus Komfort und sicherer Handhabung mit hervorragender Schnittfestigkeit. Die innovative Garnstruktur enthält einen optimalen Anteil an Dyneema™, der eine hohe Schnittfestigkeit für eine sichere Verwendung bei der Kontrolle, Handhabung und Montage von Gegenständen mit scharfen Teilen bietet.
Marke:  Ansell Edmont™ 11625060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12640742
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet perfekte Balance aus Komfort und sicherer Handhabung mit hervorragender Schnittfestigkeit.
  • Für das Futtermaterial wird eine innovative Garnstruktur verwendet, die einen optimalen Anteil von Dyneema™ enthält.
  • Bietet hohe Schnittfestigkeit.
  • Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
  • Entwickelt für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyurethan
Polyurethan
6
Dyneema™
Handfläche beschichtet
Wirksamer Schnittschutz
CE-Kennzeichnung, Norm der KATEGORIE II EN 388:4342
Mittelschwere Handschuhe
Strickbund
Spandex/Dyneema™
12 Paare