Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ Mittelschwere weiße Handschuhe der Serie 11-625 aus Polyurethan
Bieten eine perfekte Balance aus Komfort und sicherer Handhabung mit hervorragender Schnittfestigkeit. Die innovative Garnstruktur enthält einen optimalen Anteil an Dyneema™, der eine hohe Schnittfestigkeit für eine sichere Verwendung bei der Kontrolle, Handhabung und Montage von Gegenständen mit scharfen Teilen bietet.
Marke: Ansell Edmont™ 11625080
Beschreibung
- Bietet perfekte Balance aus Komfort und sicherer Handhabung mit hervorragender Schnittfestigkeit.
- Für das Futtermaterial wird eine innovative Garnstruktur verwendet, die einen optimalen Anteil von Dyneema™ enthält.
- Bietet hohe Schnittfestigkeit.
- Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
- Entwickelt für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen.
Spezifikation
Polyurethan | |
Polyurethan | |
8 | |
Dyneema™ | |
Handfläche beschichtet | |
Wirksamer Schnittschutz |
CE-Kennzeichnung, Norm der KATEGORIE II EN 388:4342 | |
Mittelschwere Handschuhe | |
Strickbund | |
Spandex/Dyneema™ | |
12 Paare |