Learn More
Ansell HyFlex™ Schnittfeste Handschuhe
Entwickelt für sicheren Halt auf trockenen bis leicht öligen Teilen in verschiedensten Umgebungen.
Marke: Ansell 11624110
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell formulierte Polyurethan-Beschichtung für bessere Flexibilität und Passform
- Mit hoher Schnittfestigkeit
- Gestrickter Aufbau
- Einlage aus Nylon Lycra™ Dyneema™
- Beschichtung aus Polyurethan
- Handflächenbeschichtung
- Strickbündchen
- In Schwarz und Grau
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
Spezifikation
ANSI 5 | |
Polyurethan | |
Black, White | |
Schnittfeste Handschuhe | |
EN 388:4342 | |
Strickbund | |
11-624_11 |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Polyurethan | |
ANSI A2 | |
11 | |
Glass manufacturing, assembly, plastics injection and moulding, automotive, handling of sharp edged objects, preassembling, cutting of small dry or lightly oiled parts, maintenance | |
Lycra™ | |
HyFlex™ 11-624 |