Learn More
Ansell HyFlex™ 11-515 Hi-Vis Cut-Resistant Nitrile Gloves with Intercept Technology™ Construction
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die Handschuhe vereinen Tragekomfort und Langlebigkeit sowie einen Schnittschutz der Klasse 5 gemäß ANSI
- Ergonomisches Design mit Warnschutzfarben für besseren Schutz der Handschuhträger bei schlechten Lichtverhältnissen
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Die verlängerten Bündchen bieten einen zusätzlichen Schnittschutz für den hochempfindlichen Handgelenkbereich
- Das Nitrilschaummaterial erhöht die Einsatzdauer und Strapazierfähigkeit der Handschuhe
- Bietet bessere Griffeigenschaften sowie ein feineres Tastempfinden in leicht ölbelasteten oder trockenen Umgebungen für eine sichere Handhabung scharfkantiger Gegenstände und Messer
- Ermöglicht Mitarbeitern ein sicheres und effizientes Arbeiten
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Orange |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Spezifisch |
Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
Größe | 11 |
Norm EN 388 | 4X42E |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Metallherstellung |