Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-435 Serie Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, mittelgroß, grau
Unerreichte Beweglichkeit und starker Schnittschutz. Ansell Edmont™ HyFlex™ Polyurethanhandschuhe der Serien 11-435 zeichnen sich durch ihre einzigartige Kombination aus Dyneema™, Nylon, Lycra™ und Glasfasern aus.
Marca:  Ansell Edmont™ 11435100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11796633
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos »
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Ultrastarke Fasern bieten extreme Beständigkeit gegen Schnitte und Grate
  • Nahtloser geflochtener Handschuh für sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • Ausgezeichnete Atmungsaktivität und angenehm kühles Gefühl
  • Graue Beschichtung der Handfläche verdeckt Verschmutzungen und sorgt für einen langen Tragekomfort, wodurch die Gesamtkosten für den Ersatz reduziert werden
  • Antistatisch für mehr Sicherheit in kritischen Bereichen
  • Silikonfrei
  • Oeko-Tex™ 100 zugelassen
  • Ideal für die Automobil- und Chemieindustrie, Maschinen und Anlagen sowie die Metallverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polyurethan
Polyurethan
10
Dyneema™
Handfläche beschichtet
Hervorragende Beständigkeit gegen Schnitte und Grate
Normen der KATEGORIE II EN 388: 4542, ANSI
Mittelschwere Handschuhe
Strickbund
Dyneema™
144 Paar
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado