Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-435 Serie Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, mittelgroß, grau
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Ultrastarke Fasern bieten extreme Beständigkeit gegen Schnitte und Grate
- Nahtloser geflochtener Handschuh für sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Ausgezeichnete Atmungsaktivität und angenehm kühles Gefühl
- Graue Beschichtung der Handfläche verdeckt Verschmutzungen und sorgt für einen langen Tragekomfort, wodurch die Gesamtkosten für den Ersatz reduziert werden
- Antistatisch für mehr Sicherheit in kritischen Bereichen
- Silikonfrei
- Oeko-Tex™ 100 zugelassen
- Ideal für die Automobil- und Chemieindustrie, Maschinen und Anlagen sowie die Metallverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Polyurethan |
Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE II EN 388: 4542, ANSI |
Stulpenmaterial | Polyurethan |
Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
Größe | 8 |
Art der Handschuhstulpe | Strickbund |
Auskleidungsmaterial | Dyneema™ |
Auskleidung | Dyneema™ |
Handflächentyp | Handfläche beschichtet |
Menge | 144 Paar |