Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-435 Serie Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, mittelgroß, grau
Unerreichte Beweglichkeit und starker Schnittschutz. Ansell Edmont™ HyFlex™ Polyurethanhandschuhe der Serien 11-435 zeichnen sich durch ihre einzigartige Kombination aus Dyneema™, Nylon, Lycra™ und Glasfasern aus.
Marke:  Ansell Edmont™ 11435070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11726643
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultrastarke Fasern bieten extreme Beständigkeit gegen Schnitte und Grate
  • Nahtloser geflochtener Handschuh für sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • Ausgezeichnete Atmungsaktivität und angenehm kühles Gefühl
  • Graue Beschichtung der Handfläche verdeckt Verschmutzungen und sorgt für einen langen Tragekomfort, wodurch die Gesamtkosten für den Ersatz reduziert werden
  • Antistatisch für mehr Sicherheit in kritischen Bereichen
  • Silikonfrei
  • Oeko-Tex™ 100 zugelassen
  • Ideal für die Automobil- und Chemieindustrie, Maschinen und Anlagen sowie die Metallverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyurethan
Polyurethan
7
Dyneema™
Handfläche beschichtet
Hervorragende Beständigkeit gegen Schnitte und Grate
Normen der KATEGORIE II EN 388: 4542, ANSI
Mittelschwere Handschuhe
Strickbund
Dyneema™
144 Paar