Learn More
Ansell HyFlex™ 11-100 Nylon Industrial Gloves with Ionic+™ Antimicrobial Technology
Artikelnummer. 16099881 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Mit einer antimikrobiellen Technologie
  • Industrielle Handschuhe mit Ionic+™, einer EPA-registrierten antimikrobiellen Technologie
  • Die Ionic+™ Beschichtung ist dauerhaft beständig und hält über die gesamte Lebensdauer des Handschuhs
  • Die antimikrobiellen Eigenschaften von Silber schützen die Handschuhe vor mikrobiellen Einflüssen
  • Leichte und atmungsaktive Handschuhe, die rund um die Uhr ein angenehmes Tragegefühl sowie eine gute Fingerbeweglichkeit bieten
  • Selbstsanitisierender antimikrobieller Rundumschutz für Innen- und Außenmaterial
  • Entspricht der Verordnung (EU) 528/2012 für Biozidprodukte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Nitril
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Spezifisch
Material Nylon
Größe 11
Norm EN 388 2131A
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Ionic+™ Active
Auskleidung Gefüttert
Handflächentyp Beschichtet
Serie 11-100
Yarn Gauge 15