Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxypropylcellulose, durchschnittliches Molekulargewicht 100.000
Artikelnummer. 10667753
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-64-2
Summenformel (C24H44O16)n
MDL-Nummer MFCD00132688
Synonym 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethylaniline, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethylphenethylamine, benzeneethanamine, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethyl, amiflamin, 55875-51-9 di-hydrochloride, hydroxypropyl cellulose, m.w. 100,000, 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethyl-aniline, hydroxypropyl cellulose 6-10 mpa?s in water at 20 ?c, hydroxypropyl cellulose, 3-6 mpa?s in water at 20 ?c
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl cellulose
Farbe Weiß bis Creme-farben
pH 5 to 8.5 (1% soln.)
Physikalische Form Granulate oder Kristallpulver
Menge 1 kg
Formelmasse 100.000 (Average )
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5% max. (105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 75-150 mPa.s 5% aq.sol.
Produktidentifikator
  • Hydroxypropyl cellulose, Average M.W. 100.000