Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrophobic Phase Separation Papers, Round, MN 616 WA, Folded
Suitable for separating water from organic solvents via filtration.
Marca:  Macherey-Nagel™ 584011
Codice prodotto. 10266691
  • 57.35CHF / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Folded
  • Hydrophobic by impregnation with a silicone
  • Can be used to separate water from water-immiscible organic solvents via filtration
  • Medium-fast filtration, smooth surface
Specifica
Specifica
85 g/m2
Folded
MN 616 WA
0.2 mm
Smooth
Medium fast
100/Pk.
110 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato