Learn More
Wasserstoff-Hexachlorplatinat(IV)-Hydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10106990
Verfügbar ab: 16-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasserstoff-Hexachlorplatinat(IV)-Hydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10106990
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10106990
Marke: Thermo Scientific Acros 405010050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26023-84-7
Summenformel Cl6H2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 409.80
MDL-Nummer MFCD00149909
InChI-Schlüssel ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate
IUPAC-Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Schmelzpunkt 60.0°C
Physikalische Form Pulver und Stückchen
Menge 5 g
Strukturformel H2PtCl6·xH2O
Löslichkeitsinformationen (in alcohol) Passes test
Formelmasse 409.82
Reinheit (%) ≥37.50% (Pt)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0450368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number405010010,405010250,405010050
ChargennummerA0471834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number405010010,405010250,405010050
ChargennummerA0450368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number405010010,405010250,405010050
ChargennummerA0447985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number405010010,405010250,405010050
ChargennummerA0405720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number405010010,405010250,405010050
Name des Produkts
Wasserstoff-Hexachlorplatinat(IV)-Hydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >