Learn More
Hydrogenhexachlorplatinat(IV)-Hydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), 38 bis 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501804 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26023-84-7
Summenformel Cl6H2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 409.80
MDL-Nummer MFCD00149909
InChI-Schlüssel ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
IUPAC-Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Schmelzpunkt 60.0°C
Namenshinweis 38 to 40% Pt
Physikalische Form Pulver oder Brocken
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 38 to 40% (Pt)
Strukturformel H2PtCl6·xH2O
Merck Index 14, 7526
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 409.82
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis