Learn More
Bromwasserstoff, 33 % w/w (45 % w/v) Lösg. In Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451808
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 37348-16-6 | BrH | 80.91 g/mol
Hydrobromic acid is an indispensable raw material for organic intermediates, inorganic pharmaceuticals, photosensitive materials, dyes and medicines. It is also used in the production of bromine compounds. It is used as an important agent in the industrial processes of isomerization, polymerization, hydration and dehydration and esterification reactions. It plays an essential role for the extraction of mercury from the cinnebar ore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 37348-16-6
Summenformel BrH
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
MDL-Nummer MFCD00011323
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
IUPAC-Name Broman
SMILES Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen bromide
Strukturformel HBr
UN-Nummer UN3265
Beilstein 3587158
Konzentration 33% w/w (45% w/v) soln. in acetic acid
Dichte 1.4
Merck Index 14,4778
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol and organic solvents.
Formelmasse 80.92
Geruch Pungent
Menge 2500 mL
Flammpunkt 65°C (149°F)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen bromide, 33% w/w solution in acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, Hydrobromic acid