Learn More
Ansell HyLite™ Nitrilbeschichtete Handschuhe
Artikelnummer. 12620792 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Bietet hervorragende Beständigkeit gegen scharfe und abrasive Materialien. Stellt eine hervorragende Barriere gegen Fette und Öle dar und baut sich nicht ab wie Leder oder Baumwolle.
  • Besonders widerstandsfähig für den Einsatz in Umgebungen mit rauen, abrasiven Materialien
  • Aus Baumwolle und Jersey-Material für hohen Tragekomfort
  • Die einzigartige Nitrilbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Öl und Fett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Bauweise Cut-and-Sewn-Aufbau
Coating Material Nitril
Farbe Blau, Naturfarben
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Spezifisch
Material Baumwolle
Produkttyp Tauchbeschichtete Handschuhe
Größe 11
Norm EN 388 4121B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Maschinen-/Gerätebetrieb und Metallherstellung
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie ActivArmr™ 27-600