Learn More
Cytiva HyClone™ Tetracyclin-geprüftes fötales Kälberserum
Marke: Cytiva SH30070.03TH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Auf Tetracyclin geprüft | |
Steril | |
Definiert, Speziell geprüft | |
500 ml | |
Nein | |
Nein |
U.S. | |
500 mL | |
Sequenziell gefiltert, 40 nm | |
Blauzungenkrankheit, boviner Adenovirus, Rinderparvovirus, Rind RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorptions-Wirkstoffe, Tollwut-Virus, Reovirus | |
Kleiner oder gleich 10 EU/ml | |
Kleiner oder gleich 10 EU/ml |