Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), geprüft auf embryonale Stammzellen (ES-Zellen)
Maximieren des Zellwachstums mit HyClone™ auf embryonale Stammzellen (ES-Zellen) geprüftem fötalem Kälberserum (FBS) aus den USA. Es wurde mit serienmäßigen Filtern mit einer Porengröße von 40 nm gefiltert und auf Endotoxin, Hämoglobin sowie weitreichende Assays biochemischer Profile getestet.
Marke: Cytiva SH30070.02E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefiltert durch sequentielle Filter mit Porengröße 40 nm (0.04 μm)
- Endotoxin: ≤ 10 EU/ml; Hämoglobin≤ 10 mg/dl
Spezifikation
1, 25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Carotin, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Kalium, Gammaglobulin, Glukose, GOT, Serum, IgG, Anorganischer Phosphor, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Triglyceride, Magnesium, Nicotinsäure (Niacin), Osmolalität, Sättigung in Prozent, pH, Phospholipids, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, GOT, Serum, SGPT, Natrium, TEBK / TIBC, Tocopherol, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein, Triglyceride, Vitamin C | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
USA | |
100 mL | |
Sequenziell gefiltert, 40 nm | |
Ohne | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dl | |
USDA-geprüft |
EMEA-zertifiziert | |
Auf embryonale Stammzellen (ES-Zellen) geprüftes Fötales Rinderserum, Herkunftsland: USA | |
Auf embryonale Stammzellen (ES-Zellen) geprüft | |
Steril | |
Definiert, Speziell geprüft | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
Nein | |
Nein |