Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes SREC-I/SCARF1
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH437RB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human SREC-I/SCARF1 quantitates human SREC-I/SCARF1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SREC-I/SCARF1.
Das durch dieses Gen codierte Protein ist ein Scavenger-Rezeptor, der in Endothelzellen exprimiert wird und die Bindung und den Abbau von acetyliertem Lipoprotein niedriger Dichte (Ac-LDL) vermittelt. Für die Regulation dieses Gens sind die Transkriptionsfaktoren ZNF444/EZF-2 und SP1 verantwortlich. Fünf alternativ gespleißte Transkriptvarianten, die bestimmte Isoformen codieren, wurden beschrieben.
Spezifikation
AA986099; Acetyl LDL-Rezeptor; Endothelzell-Scavenger-Rezeptor; KIAA0149; MGC47738; mKIAA0149; SCARF1; Scavenger-Rezeptor Klasse F Mitglied 1; Scavenger-Rezeptor Klasse F, Mitglied 1; Scavenger-Rezeptor exprimiert durch Endothelzellen 1; Scavenger-Rezeptor exprimiert durch Endothelzellen 1 Protein; Srec; SREC1; SREC-I | |
0,08 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Scarf1 | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,08 bis 20 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q14162. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
SCARF1 | |
4 h 45 min |