Learn More
Invitrogen™ Human LAIR1 ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EH291RBX5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17155059
  • 3055.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Human LAIR1 quantitates human LAIR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LAIR1.
LAIR1 (CD305) fungiert als inhibitorischer Rezeptor, der eine konstitutive negative regulatorische Rolle für die zytolytische Funktion von natürlichen Killerzellen (NK), B-Zellen und T-Zellen spielt. Die Aktivierung durch Tyr-Phosphorylierung führt zur Rekrutierung und Aktivierung der Phosphatasen PTPN6 und PTPN11. Es reduziert auch die Zunahme des intrazellulären Kalziums, das durch die B-Zellrezeptorligation hervorgerufen wird. Kann auch unabhängig von SH2-haltigen Phosphatasen seine hemmende Rolle spielen. Moduliert die Zytokin-Produktion in CD4+ T-Zellen, reguliert die IL2- und IFNG-Produktion und induziert gleichzeitig die Sekretion des transformierenden Wachstumsfaktors Beta. Reguliert auch die IgG- und IgE-Produktion in B-Zellen sowie IL8-, IL10- und TNF-Sekretion herunter. Hemmt die Proliferation, induziert Apoptose in myeloischen Leukämiezelllinien und verhindert die nukleäre Translokation der NF-Kappa-B p65-Untereinheit/RELA und die Phosphorylierung von I-Kappa-B Alpha/Chuk in diesen Zellen. Hemmt die Differenzierung von peripheren Blutvorstufen in Richtung dendritischer Zellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5133400O11Rik; BB115266; CD305; D7Bwg0421e; schwere Kettenvariablenregion für Immunglobulin; Lair1; LAIR-1; leukozytenassoziierter Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor 1; leukozytenassoziierter Ig-ähnlicher Rezeptor 1; leukozytenassoziierter Ig-ähnlicher Rezeptor-1; leukozytenassoziierter Immunglobulin-Rezeptor 1; rLAIR1
0,6 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
LAIR1
<10%
HRP
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min
0,6 bis 130 ng/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
Q6GTX8.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
5 x 96 Tests
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
LAIR1 (CD305)
4 h 45 min