Learn More
Invitrogen™ Human IL-17 E ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EH260RBX5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17195019
  • 3055.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Human IL-17 E quantitates human IL-17 E in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-17 E.
Interleukin-25 (IL-25) gehört zur IL-17-Familie und wird als von Th17-Effektorzellen produziertes proinflammatorisches Zytokin identifiziert, wodurch die Th17-Untergruppe den Autoimmunprozess bei Erkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis initiieren bzw. aufrechterhalten kann. IL-25 induziert außerdem die Aktivierung von NF-Kappa-B und stimuliert die Produktion des proinflammatorischen Chemokins IL-8. IL-25 selbst wird durch IL-23, IL-5 und TGF-beta aktiviert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
il 17 e; IL17E; IL-17 e; IL25; IL-25; ILN; Interleukin; interleukin 17 E; interleukin 25; Interleukin-17 E; interleukin-25; RGD1561632; UNQ3120/PRO10272
0,4 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
IL25
<10%
HRP
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min
0,4 bis 100 ng/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
Q9H293.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
5 x 96 Tests
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
IL-25
4 h 45 min